Learn More
2-Naphthoyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
54.37 - 217.08
Chemische identificatiekenmerken
CAS 2243-83-6
Moleculaire formule C11H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 190.63
MDL-nummer MFCD00004093
InChI Key XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride
PubChem CID 75246
IUPAC Name naphthalene-2-carbonyl chloride
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10189439
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
376590100
10 g Glass bottle
54.37
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10873961
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
376590500
50 g Glass bottle
217.08
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Meer weergeven
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
2-Naphthoyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals