Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, 99+%, Extra Dry over Molecular Sieve, Stabilized, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
88.20 - 227.73
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 96-47-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C5H10O |
Molecular Weight (g/mol) | 86.13 |
MDL-nummer | MFCD00005367 |
InChI Key | JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran |
PubChem CID | 7301 |
IUPAC Name | 2-methyloxolane |
SMILES | CC1CCCO1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10104243
|
Thermo Scientific Acros
396631000 |
100 mL |
88.20
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10741354
|
Thermo Scientific Acros
396630010 |
1 L |
227.73
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
96-47-9 | |
86.13 | |
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N | |
7301 | |
CC1CCCO1 |
C5H10O | |
MFCD00005367 | |
2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran | |
2-methyloxolane |
Specificatie
2-Methyltetrahydrofuran | |
Over Molecular Sieves, Stabilized | |
99.0 | |
100.0 | |
78.0°C to 80.0°C | |
AcroSeal™ Glass Bottle | |
1.4046 to 1.4066 | |
0.86 | |
MFCD00005367 | |
15, 6198 | |
Solubility in water: 150g/l (25°C) | |
CC1CCCO1 | |
86.13 | |
86.13 | |
Extra Dry over Molecular Sieve |
-136.0°C | |
96-47-9 | |
Colorless | |
0.8600g/mL | |
Authentic | |
Liquid | |
99% min. (GC) | |
C5H10O | |
4 mPa.s (25°C) | |
2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran | |
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N | |
2-methyloxolane | |
7301 | |
99+% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
May form explosive peroxides.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Wear protective g
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-507-4
- 2-Methyltetrahydrofuran
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- EUH019-Kan ontplofbare peroxiden vormen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.