Learn More
2-Methylallylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
87.74 - 268.34
Chemische identificatiekenmerken
CAS 2878-14-0
Moleculaire formule C4H9N
Molecular Weight (g/mol) 71.12
MDL-nummer MFCD00053646
InChI Key VXDHQYLFEYUMFY-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-methylallylamine, methallylamine, 2-methylprop-2-en-1-ylamine, 2-propen-1-amine, 2-methyl, unii-fhj35we6dg, fhj35we6dg, 2-methyl-allylamine, 2-methyl-2-propenylamine, 2-methyl-2-propen-1-amine, ksc493c1t
PubChem CID 76141
IUPAC Name 2-methylprop-2-en-1-amine
SMILES CC(=C)CN
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10286141
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
330700010
1 g Glass bottle
87.74
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10420242
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
330700050
5 g Glass bottle
268.34
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2878-14-0
71.12
VXDHQYLFEYUMFY-UHFFFAOYSA-N
76141
CC(=C)CN
C4H9N
MFCD00053646
2-methylallylamine, methallylamine, 2-methylprop-2-en-1-ylamine, 2-propen-1-amine, 2-methyl, unii-fhj35we6dg, fhj35we6dg, 2-methyl-allylamine, 2-methyl-2-propenylamine, 2-methyl-2-propen-1-amine, ksc493c1t
2-methylprop-2-en-1-amine
Specificatie
2-Methylallylamine
2878-14-0
100.0
0.7800g/mL
-28°C
97%
CH3CCH2CH2NH2
MFCD00053646
2-methylallylamine, methallylamine, 2-methylprop-2-en-1-ylamine, 2-propen-1-amine, 2-methyl, unii-fhj35we6dg, fhj35we6dg, 2-methyl-allylamine, 2-methyl-2-propenylamine, 2-methyl-2-propen-1-amine, ksc493c1t
CC(=C)CN
71.12
71.12
Liquid
97%
96.0
Colorless
78°C
Authentic
C4H9N
1.4290 to 1.432
0.78
VXDHQYLFEYUMFY-UHFFFAOYSA-N
2-methylprop-2-en-1-amine
76141
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 220-724-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • 2-Methylallylamine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
2-Methylallylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals