Learn More
2-Furoyl chloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
56.38 - 232.16
Chemische identificatiekenmerken
CAS 527-69-5
Moleculaire formule C5H3ClO2
Molecular Weight (g/mol) 130.527
MDL-nummer MFCD00003228
InChI Key OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride
PubChem CID 68242
IUPAC Name furan-2-carbonyl chloride
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11397066
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06960.18
50 g
56.38
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11307076
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06960.30
250 g
232.16
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
527-69-5
130.527
OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
68242
C1=COC(=C1)C(=O)Cl
C5H3ClO2
MFCD00003228
2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride
furan-2-carbonyl chloride
Specificatie
2-Furoyl chloride
-2°C to +1°C
173°C to 174°C
C5H3ClO2
MFCD00003228
110144
14,4310
OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
furan-2-carbonyl chloride
68242
≥98%
527-69-5
1.325
85°C (185°F)
1.531
UN3265
Moisture sensitive
2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride
C1=COC(=C1)C(=O)Cl
130.527
130.53
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H301-H314-H318-H227
Toxic if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Combustible liquid.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-422-9
missing translation for 'rtecsNumber' : LT9925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • 2-Furoyl chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: 2-Furancarbonyl chloride