Learn More
2-Fluoro[1,1-biphenyl]-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
30.60 - 344.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 365-12-8
Moleculaire formule C13H8FO2
Molecular Weight (g/mol) 215.20
MDL-nummer MFCD00278732
InChI Key SLKZDWAZOKIEEU-UHFFFAOYSA-M
Synoniem 2'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4-2-fluorophenyl benzoic acid, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, maybridge3_006504, amtda094, acmc-1cr23, 4-2-fluorophenyl-benzoic acid, 2'-fluoro-4-biphenylcarboxylic acid
PubChem CID 715022
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1F
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10722133
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
SEW05200CB
250 mg
30.60
250 mg
10551513
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
SEW05200DA
1 g
98.20
1 gram
10402304
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
SEW05200DE
5 g
344.00
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
365-12-8
215.20
SLKZDWAZOKIEEU-UHFFFAOYSA-M
715022
C13H8FO2
MFCD00278732
2'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4-2-fluorophenyl benzoic acid, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, maybridge3_006504, amtda094, acmc-1cr23, 4-2-fluorophenyl-benzoic acid, 2'-fluoro-4-biphenylcarboxylic acid
[O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1F
Specificatie
2'-Fluoro[1, 1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
95%
FC6H4C6H4CO2H
2'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4-2-fluorophenyl benzoic acid, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, maybridge3_006504, amtda094, acmc-1cr23, 4-2-fluorophenyl-benzoic acid, 2'-fluoro-4-biphenylcarboxylic acid
[O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1F
215.20
216.21
365-12-8
C13H8FO2
MFCD00278732
SLKZDWAZOKIEEU-UHFFFAOYSA-M
2'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
715022
95%