Learn More
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
193.97 - 775.86
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1005-28-3 |
---|---|
InChI Key | ZOPJEHPVWLTDJW-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2-dimethylamino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carboxaldehyde, 2-dimethylamino-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-dimethylamino, 2-dimethylaminothiazole-5-carbaldehyde |
PubChem CID | 12846795 |
IUPAC Name | 2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde |
SMILES | CN(C)C1=NC=C(S1)C=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11996781
|
Thermo Scientific Acros
444040010 |
1 g |
193.97
1 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11906791
|
Thermo Scientific Acros
444040050 |
5 g |
775.86
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1005-28-3 | |
2-dimethylamino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carboxaldehyde, 2-dimethylamino-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-dimethylamino, 2-dimethylaminothiazole-5-carbaldehyde | |
2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde |
ZOPJEHPVWLTDJW-UHFFFAOYSA-N | |
12846795 | |
CN(C)C1=NC=C(S1)C=O |
Specificatie
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde | |
75°C to 77°C | |
Glass Bottle | |
2-dimethylamino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carboxaldehyde, 2-dimethylamino-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-dimethylamino, 2-dimethylaminothiazole-5-carbaldehyde | |
CN(C)C1=NC=C(S1)C=O | |
156.21 | |
156.21 |
1005-28-3 | |
96% min. (GC) | |
C6H8N2OS | |
ZOPJEHPVWLTDJW-UHFFFAOYSA-N | |
2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde | |
12846795 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS Signal Word: Warning
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- 2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Signalwort
- Waarschuwing
Gefahrenkategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Sicherheitshinweis
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
RUO – Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur