Learn More
2-Cyclohexen-1-one, 97%, Thermo Scientific Chemicals
45.53 - 475.37
Chemische identificatiekenmerken
CAS 930-68-7
Moleculaire formule C6H8O
Molecular Weight (g/mol) 96.13
MDL-nummer MFCD00001577
InChI Key FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one
PubChem CID 13594
ChEBI CHEBI:15977
IUPAC Name cyclohex-2-en-1-one
SMILES O=C1CCCC=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10112380
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
111240100
10 g Glass bottle
45.53
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10645912
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
111240250
25 g Glass bottle
62.11
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10395690
Bekijk documenten
Thermo Scientific
111241000
100 g Glass bottle
216.08
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11984831
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
111245000
500 g Glass bottle
475.37
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
930-68-7
96.13
FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N
13594
cyclohex-2-en-1-one
C6H8O
MFCD00001577
2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one
CHEBI:15977
O=C1CCCC=C1
Specificatie
2-Cyclohexen-1-one
96.0
-53.0°C
0.9930g/mL
59°C
97%
C6H8(=O)
MFCD00001577
01,18
2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one
FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N
cyclohex-2-en-1-one
13594
96.13
Liquid
930-68-7
100.0
Yellow
168.0°C
Authentic
C6H8O
1.4875 to 1.4895
07,II,55
0.993
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
O=C1CCCC=C1
96.13
CHEBI:15977
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Harmful if swallowed.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiou
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-223-5
Productidentificatie
  • 2-Cyclohexen-1-one
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H310-Dodelijk bij contact met de huid.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.