Learn More
2-chloro-5-propylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
22.50 - 362.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 219555-98-3
Moleculaire formule C7H9ClN2
Molecular Weight (g/mol) 156.61
MDL-nummer MFCD00799403
InChI Key WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
PubChem CID 2735784
IUPAC Name 2-chloro-5-propylpyrimidine
SMILES CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10140602
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
RJC02409DA
1 g
22.50
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10130652
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
RJC02409EA
10 g
124.00
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10140652
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
RJC02409EE
50 g
362.00
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
219555-98-3
156.61
WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
2735784
CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
C7H9ClN2
MFCD00799403
2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
2-chloro-5-propylpyrimidine
Specificatie
2-Chloro-5-propylpyrimidine
97.0
Amber Glass Bottle
MFCD00799403
WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-propylpyrimidine
2735784
97%
219555-98-3
97%
C7H9ClN2
2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
156.61
156.62
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.