Learn More
2-chloro-5-methylphenol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
50.20 - 542.70
Chemische identificatiekenmerken
CAS 615-74-7
Moleculaire formule C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.58
MDL-nummer MFCD00002175
InChI Key SMFHPCZZAAMJJO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 6-chloro-m-cresol, phenol, 2-chloro-5-methyl, m-cresol, 6-chloro, 3-methyl-6-chlorophenol, 4-chloro-3-hydroxytoluene, 5-methyl-2-chlorophenol, 6-chloro-3-methylphenol, dsstox_cid_26558, dsstox_rid_81718
PubChem CID 12008
IUPAC Name 2-chloro-5-methylphenol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10625422
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
170410250
25 g Glass bottle N/A N/A N/A
10573341
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
170411000
100 g Glass bottle N/A N/A N/A
10455755
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
170415000
500 g Glass bottle N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
615-74-7
142.58
SMFHPCZZAAMJJO-UHFFFAOYSA-N
12008
CC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
C7H7ClO
MFCD00002175
6-chloro-m-cresol, phenol, 2-chloro-5-methyl, m-cresol, 6-chloro, 3-methyl-6-chlorophenol, 4-chloro-3-hydroxytoluene, 5-methyl-2-chlorophenol, 6-chloro-3-methylphenol, dsstox_cid_26558, dsstox_rid_81718
2-chloro-5-methylphenol
Specificatie
2-chloro-5-methylphenol
98.5
45.0°C to 48.0°C
196.0°C
Authentic
C7H7ClO
MFCD00002175
6-chloro-m-cresol, phenol, 2-chloro-5-methyl, m-cresol, 6-chloro, 3-methyl-6-chlorophenol, 4-chloro-3-hydroxytoluene, 5-methyl-2-chlorophenol, 6-chloro-3-methylphenol, dsstox_cid_26558, dsstox_rid_81718
CC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
142.58
142.58
Crystalline Powder
615-74-7
100.0
Beige
81°C
98.5% min. (GC)
ClC6H3(CH3)OH
06, I, 187
SMFHPCZZAAMJJO-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-methylphenol
12008
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-444-9
Productidentificatie
  • 2-Chloro-5-methylphenol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.