Learn More
2-Butyn-1-ol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
50.25 - 163.82
Chemische identificatiekenmerken
CAS 764-01-2
Moleculaire formule C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.09
MDL-nummer MFCD00002914
InChI Key NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
PubChem CID 12991
IUPAC Name but-2-yn-1-ol
SMILES CC#CCO
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10348600
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
223400050
5 mL Glass bottle
50.25
5 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10308650
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
223400250
25 mL Glass bottle
163.82
25 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
764-01-2
70.09
NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
12991
CC#CCO
C4H6O
MFCD00002914
2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
but-2-yn-1-ol
Specificatie
2-Butyn-1-ol
764-01-2
100.0
Colorless to Yellow
142.0°C to 143.0°C
Authentic
C4H6O
1.4520 to 1.4540
01, II, 505
2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
CC#CCO
70.09
70.09
Liquid
95%
97.5
-2.2°C
0.9300g/mL
51°C
97.5% min. (GC)
CH3C≡CCH2OH
MFCD00002914
0.93
NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
but-2-yn-1-ol
12991
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
IF INHALED: R
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 212-113-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • 2-Butyn-1-ol
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.