Learn More
cis-2-Butene-1,4-diol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
22.41 - 256.28
Chemische identificatiekenmerken
CAS 6117-80-2
Moleculaire formule C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00002924,MFCD00063207
InChI Key ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Synoniem cis-2-butene-1,4-diol, z-2-butene-1,4-diol, cis-butenediol, unii-za7vgu6scv, cis-1,4-dihydroxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, 2z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, z, za7vgu6scv
PubChem CID 643790
SMILES OC\C=C/CO
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10085753
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
107721000
100 mL Glass bottle
22.41
100 ml
10254610
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
107725000
500 mL Glass bottle
74.87
500 ml
11954631
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
107720025
2.5 L Glass bottle
256.28
2.50 liter
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
6117-80-2
88.11
ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
643790
C4H8O2
MFCD00002924,MFCD00063207
cis-2-butene-1,4-diol, z-2-butene-1,4-diol, cis-butenediol, unii-za7vgu6scv, cis-1,4-dihydroxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, 2z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, z, za7vgu6scv
OC\C=C/CO
Specificatie
cis-2-Butene-1, 4-diol
6117-80-2
Colorless
235.0°C
Authentic
C4H8O2
1.4770 to 1.4800
1.07
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in benzene
OC\C=C/CO
88.11
88.11
Liquid
97% cis
7.0°C
1.0700g/mL
128°C
96% min. (cis-isomer) (GC)
HOCH2CH=CHCH2OH
MFCD00002924,MFCD00063207
cis-2-butene-1,4-diol, z-2-butene-1,4-diol, cis-butenediol, unii-za7vgu6scv, cis-1,4-dihydroxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, 2z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, z, za7vgu6scv
ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
(Z)-but-2-ene-1,4-diol
643790
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 228-085-1
Recommended Storage : below 6°C, crystals may form, agitation necessary to disperse
Productidentificatie
  • cis-2-Butene-1,4-diol
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.