Learn More
2-Bromothiazole, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
61.31 - 163.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 3034-53-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H2BrNS |
Molecular Weight (g/mol) | 164.03 |
MDL-nummer | MFCD00005316 |
InChI Key | RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol |
PubChem CID | 76430 |
IUPAC Name | 2-bromo-1,3-thiazole |
SMILES | C1=CSC(=N1)Br |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10572961
|
Thermo Scientific Acros
170910050 |
5 mL | Glass bottle |
61.31
5 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10702601
|
Thermo Scientific Acros
170910250 |
25 mL | Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
3034-53-5 | |
164.03 | |
RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N | |
76430 | |
C1=CSC(=N1)Br |
C3H2BrNS | |
MFCD00005316 | |
2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol | |
2-bromo-1,3-thiazole |
Specificatie
2-Bromothiazole | |
3034-53-5 | |
100.0 | |
1.8200g/mL | |
63°C | |
98% min. (GC) | |
1.5910 to 1.593 | |
27, 15 | |
2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol | |
RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1,3-thiazole | |
76430 | |
98+% |
98+% | |
98.0 | |
Brown-Orange to Colorless | |
70°C to 71°C (20.0 mmHg) | |
Authentic | |
C3H2BrNS | |
MFCD00005316 | |
1.82 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CSC(=N1)Br | |
164.03 | |
164.03 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 221-229-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Darkens on ageing
- 2-Bromothiazole
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.