Learn More
2-Bromoethyl acetate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
10.50 - 78.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS 927-68-4
Moleculaire formule C4H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 167.00
MDL-nummer MFCD00000235
InChI Key RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N
Synoniem bromoethyl acetate, 1-acetoxy-2-bromoethane, 2-bromoethylacetate, ethanol, 2-bromo-, acetate, 1-bromo-2-acetoxyethane, acetic acid 2-bromoethyl ester, unii-nrz256o7qb, ethanol, 2-bromo-, 1-acetate, beta-bromoethyl acetate, nrz256o7qb
PubChem CID 13564
IUPAC Name 2-bromoethyl acetate
SMILES CC(=O)OCCBr
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10646270
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
160090050
5 g Glass bottle N/A N/A N/A
10048139
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
160090250
25 g Glass bottle N/A N/A N/A
10493340
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
160091000
100 g Glass bottle N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
927-68-4
167.00
RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N
13564
CC(=O)OCCBr
C4H7BrO2
MFCD00000235
bromoethyl acetate, 1-acetoxy-2-bromoethane, 2-bromoethylacetate, ethanol, 2-bromo-, acetate, 1-bromo-2-acetoxyethane, acetic acid 2-bromoethyl ester, unii-nrz256o7qb, ethanol, 2-bromo-, 1-acetate, beta-bromoethyl acetate, nrz256o7qb
2-bromoethyl acetate
Specificatie
2-Bromoethyl acetate
96.0
-13.8°C
1.5100g/mL
71°C
96% min. (GC)
CH3CO2CH2CH2Br
MFCD00000235
bromoethyl acetate, 1-acetoxy-2-bromoethane, 2-bromoethylacetate, ethanol, 2-bromo-, acetate, 1-bromo-2-acetoxyethane, acetic acid 2-bromoethyl ester, unii-nrz256o7qb, ethanol, 2-bromo-, 1-acetate, beta-bromoethyl acetate, nrz256o7qb
CC(=O)OCCBr
167.00
167
Liquid
927-68-4
100.0
Colorless to Yellow
160.0°C to 162.0°C
Authentic
C4H7BrO2
1.4547
1.51
RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N
2-bromoethyl acetate
13564
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 213-159-8
Productidentificatie
  • 2-Bromoethyl acetate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.