Learn More
2-Bromobutane, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
29.93 - 257.28
Chemische identificatiekenmerken
CAS 78-76-2
Moleculaire formule C4H9Br
Molecular Weight (g/mol) 137.02
MDL-nummer MFCD00000156
InChI Key UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Synoniem sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
PubChem CID 6554
IUPAC Name 2-bromobutane
SMILES CCC(C)Br
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10539990
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
106781000
100 mL Glass bottle
29.93
100 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10325930
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
106785000
500 mL Glass bottle
86.33
500 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10175593
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
106780025
2.5 L Glass bottle
257.28
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
78-76-2
137.02
UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
6554
CCC(C)Br
C4H9Br
MFCD00000156
sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
2-bromobutane
Specificatie
2-Bromobutane
78-76-2
100.0
1.2500g/mL
21°C
99% min. (GC)
C2H5CH(Br)CH3
MFCD00000156
15,1556
sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
2-bromobutane
6554
99+%
99+%
99.0
-112°C
91°C
Authentic
C4H9Br
1.4359 to 1.4379
01,119
1.25
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
CCC(C)Br
137.02
137.02
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-140-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ6228000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • 2-Bromobutane
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.