Learn More
2-Bromo-m-xylene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
23.52 - 191.96
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 576-22-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H9Br |
Molecular Weight (g/mol) | 185.06 |
MDL-nummer | MFCD00000075 |
InChI Key | MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2,6-dimethylbromobenzene, 2-bromo-m-xylene, 1-bromo-2,6-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl bromobenzene, m-xylene, 2-bromo, 2,6-dimethylphenyl bromide, 2-bromo-meta-xylene, 2-bromo-1,3-dimethyl-benzene, pubchem3206 |
PubChem CID | 68471 |
IUPAC Name | 2-bromo-1,3-dimethylbenzene |
SMILES | CC1=C(C(=CC=C1)C)Br |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10533511
|
Thermo Scientific Acros
152030050 |
5 g | Glass bottle |
23.52
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10103730
|
Thermo Scientific Acros
152030250 |
25 g | Glass bottle |
66.33
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10310404
|
Thermo Scientific Acros
152031000 |
100 g | Glass bottle |
191.96
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
576-22-7 | |
185.06 | |
MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N | |
68471 | |
CC1=C(C(=CC=C1)C)Br |
C8H9Br | |
MFCD00000075 | |
2,6-dimethylbromobenzene, 2-bromo-m-xylene, 1-bromo-2,6-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl bromobenzene, m-xylene, 2-bromo, 2,6-dimethylphenyl bromide, 2-bromo-meta-xylene, 2-bromo-1,3-dimethyl-benzene, pubchem3206 | |
2-bromo-1,3-dimethylbenzene |
Specificatie
2-Bromo-m-xylene | |
576-22-7 | |
Colorless to Yellow | |
1.3800g/mL | |
Authentic | |
1.5540 to 1.556 | |
1.38 | |
(CH3)2C6H3Br | |
05, 374 | |
MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1,3-dimethylbenzene | |
68471 | |
98% |
-10°C | |
97.5 | |
100.0 | |
206°C | |
Liquid | |
98% | |
C8H9Br | |
MFCD00000075 | |
2,6-dimethylbromobenzene, 2-bromo-m-xylene, 1-bromo-2,6-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl bromobenzene, m-xylene, 2-bromo, 2,6-dimethylphenyl bromide, 2-bromo-meta-xylene, 2-bromo-1,3-dimethyl-benzene, pubchem3206 | |
CC1=C(C(=CC=C1)C)Br | |
185.06 | |
185.06 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/e
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 209-397-7
- 2-Bromo-m-xylene
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.