Learn More
2-Bromo-5-hydroxypyrazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
227.13 - 430.14
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 374063-92-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H3BrN2O |
Molecular Weight (g/mol) | 174.99 |
MDL-nummer | MFCD06245330 |
InChI Key | ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 5-bromopyrazin-2-ol, 2-bromo-5-hydroxypyrazine, 5-bromo-2-pyrazinol, 5-bromo-pyrazin-2-ol, 2 1h-pyrazinone, 5-bromo, 5-bromo-2-hydroxypyrazine, 2-bromo-5-hydroxy-pyrazine, pubchem7870, acmc-20a0of, 2-hydroxy-5-bromopyrazine |
PubChem CID | 2771618 |
SMILES | BrC1=CNC(=O)C=N1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10586459
|
Thermo Scientific Acros
435890010 |
1 g | Glass bottle |
227.13
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10194069
|
Thermo Scientific Acros
435890050 |
5 g | Glass bottle |
430.14
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
374063-92-0 | |
174.99 | |
ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N | |
2771618 |
C4H3BrN2O | |
MFCD06245330 | |
5-bromopyrazin-2-ol, 2-bromo-5-hydroxypyrazine, 5-bromo-2-pyrazinol, 5-bromo-pyrazin-2-ol, 2 1h-pyrazinone, 5-bromo, 5-bromo-2-hydroxypyrazine, 2-bromo-5-hydroxy-pyrazine, pubchem7870, acmc-20a0of, 2-hydroxy-5-bromopyrazine | |
BrC1=CNC(=O)C=N1 |
Specificatie
2-Bromo-5-hydroxypyrazine | |
96.0 | |
115°C to 119°C | |
Authentic | |
C4H3BrN2O | |
5-bromopyrazin-2-ol, 2-bromo-5-hydroxypyrazine, 5-bromo-2-pyrazinol, 5-bromo-pyrazin-2-ol, 2 1h-pyrazinone, 5-bromo, 5-bromo-2-hydroxypyrazine, 2-bromo-5-hydroxy-pyrazine, pubchem7870, acmc-20a0of, 2-hydroxy-5-bromopyrazine | |
BrC1=CNC(=O)C=N1 | |
174.99 | |
174.98 | |
Crystalline Powder |
374063-92-0 | |
100.0 | |
White to Brown | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD06245330 | |
ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-1,2-dihydropyrazin-2-one | |
2771618 | |
97% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/eye protection/face protection.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap
GHS Signal Word: Warning
- 2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.