Learn More
2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone, 96%, Thermo Scientific Chemicals
84.82 - 288.44
Chemische identificatiekenmerken
CAS 2491-37-4
Moleculaire formule C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.04
MDL-nummer MFCD05664326
InChI Key IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6917206
IUPAC Name 2-bromo-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)CBr
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10169969
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
428620010
1 g Glass bottle
84.82
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10301670
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
428620050
5 g Glass bottle
288.44
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2491-37-4
215.04
IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone
C8H7BrO2
MFCD05664326
6917206
C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)CBr
Specificatie
2-Bromo-3′-hydroxyacetophenone
95.0
70°C to 74°C
C8H7BrO2
MFCD05664326
IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone
6917206
96%
2491-37-4
100.0
95% min. (HPLC)
(HO)C6H4COCH2Br
2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethanone, 2-bromo-3'-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3-hydroxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 3-hydroxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 2-bromo-3`-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3'-hydroxy-acetophenone, tos-bb-1139
C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)CBr
215.04
215.04
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.