Learn More
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
47.84 - 430.14
Chemische identificatiekenmerken
CAS 52-51-7
Moleculaire formule C3H6BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 199.99
MDL-nummer MFCD00007390
InChI Key LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Synoniem bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
PubChem CID 2450
ChEBI CHEBI:31306
IUPAC Name 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10256060
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
158820250
25 g Plastic bottle
47.84
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10466810
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
158821000
100 g Plastic bottle
131.66
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10259553
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
158825000
500 g Plastic bottle
430.14
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
52-51-7
199.99
LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
2450
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
C3H6BrNO4
MFCD00007390
bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
CHEBI:31306
C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Specificatie
2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol
97.5
>120.0°C
Authentic
C3H6BrNO4
MFCD00007390
15, 1457
Solubility in water: 250g/L at 22°C. Other solubilities: soluble in ethanol (500g/L at 24°C),glycerol,(10g/L at 23°C),propylene glycol (400g/L at,23°C),ethyl acetate;,slightly soluble in chcl3,acetone,ether,benzene
C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
199.99
CHEBI:31306
98%
52-51-7
100.0
White to Yellow
97.5% min. (GC)
HOCH2C(Br)(NO2)CH2OH
01, IV, 2501
bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
2450
199.99
Crystalline Powder or Crystals
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Harmful in contact with skin.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Very toxic to aquatic life.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF ON SKIN:
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-143-
Productidentificatie
  • 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.