Learn More
2-(Aminomethyl)pyrazine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
103.52 - 401.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 20010-99-5
Moleculaire formule C5H7N3
Molecular Weight (g/mol) 109.13
MDL-nummer MFCD00673149
InChI Key HQIBSDCOMQYSPF-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-aminomethylpyrazine, 2-pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl pyrazine, pyrazin-2-yl methanamine, 1-pyrazin-2-ylmethanamine, pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl-pyrazine, pyrazin-2-ylmethylamine, pyrazin-2-ylmethyl amine
PubChem CID 266781
IUPAC Name pyrazin-2-ylmethanamine
SMILES NCC1=CN=CC=N1
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15254328
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
454162500
250 mg
103.52
250 mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15244328
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
454160010
1 g
401.00
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
20010-99-5
109.13
HQIBSDCOMQYSPF-UHFFFAOYSA-N
266781
NCC1=CN=CC=N1
C5H7N3
MFCD00673149
2-aminomethylpyrazine, 2-pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl pyrazine, pyrazin-2-yl methanamine, 1-pyrazin-2-ylmethanamine, pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl-pyrazine, pyrazin-2-ylmethylamine, pyrazin-2-ylmethyl amine
pyrazin-2-ylmethanamine
Specificatie
2-(Aminomethyl)pyrazine
87.0°C to 88.0°C (3.0 mmHg)
94% min. (GC)
MFCD00673149
HQIBSDCOMQYSPF-UHFFFAOYSA-N
pyrazin-2-ylmethanamine
266781
95%
20010-99-5
Authentic
C5H7N3
2-aminomethylpyrazine, 2-pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl pyrazine, pyrazin-2-yl methanamine, 1-pyrazin-2-ylmethanamine, pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl-pyrazine, pyrazin-2-ylmethylamine, pyrazin-2-ylmethyl amine
NCC1=CN=CC=N1
109.13
109.13
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Take off im
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • 2-(Aminomethyl)pyrazine, 95%
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.