Learn More
(+/-)-2-Aminoheptane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
49.04 - 136.68
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 123-82-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H17N |
Molecular Weight (g/mol) | 115.22 |
MDL-nummer | MFCD00008101 |
InChI Key | VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N |
Synoniem | 2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil |
PubChem CID | 5603 |
IUPAC Name | heptan-2-amine |
SMILES | CCCCCC(C)N |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11459907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22863.14 |
25 g |
49.04
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11469907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22863.22 |
100 g |
136.68
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
(±)-2-Aminoheptane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications(+/-)-2-Aminoheptane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Soluble in water ( 9 g/L at 20°C).
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents and carbon dioxide.
Chemische identificatiekenmerken
123-82-0 | |
115.22 | |
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N | |
5603 | |
CCCCCC(C)N |
C7H17N | |
MFCD00008101 | |
2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil | |
heptan-2-amine |
Specificatie
(+/-)-2-Aminoheptane | |
0.768 | |
142°C to 144°C | |
Amine-like | |
1.419 | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil | |
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N | |
heptan-2-amine | |
5603 | |
≥98% |
123-82-0 | |
11.45 | |
33°C (91°F) | |
C7H17N | |
MFCD00008101 | |
635676 | |
14,9802 | |
Soluble in water ( 9g/L at 20°C). | |
CCCCCC(C)N | |
115.22 | |
115.22 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318-H226-H302-H312-H332
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapour.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 204-655-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MQ5425000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- (+/-)-2-Aminoheptane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 2-Heptanamine