Learn More
2'-Aminoacetophenone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
38.69 - 205.02
Chemische identificatiekenmerken
CAS 551-93-9
Moleculaire formule C8H9NO
Molecular Weight (g/mol) 135.17
MDL-nummer MFCD00007717
InChI Key GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2'-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline, o-aminoacetylbenzene, 1-acetyl-2-aminobenzene, 1-2-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-amino, ethanone, 1-2-aminophenyl
PubChem CID 11086
IUPAC Name 1-(2-aminophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1N
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10627454
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
400620050
5 g Glass bottle
38.69
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10433351
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
400620100
10 g Glass bottle
65.63
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10208053
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
400620500
50 g Glass bottle
205.02
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
551-93-9
135.17
GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
11086
CC(=O)C1=CC=CC=C1N
C8H9NO
MFCD00007717
2'-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline, o-aminoacetylbenzene, 1-acetyl-2-aminobenzene, 1-2-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-amino, ethanone, 1-2-aminophenyl
1-(2-aminophenyl)ethanone
Specificatie
2'-Aminoacetophenone
96.0
20°C
70°C to 71°C (3.0 mmHg)
Authentic
C8H9NO
1.6130 to 1.617
14, 41
2'-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline, o-aminoacetylbenzene, 1-acetyl-2-aminobenzene, 1-2-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-amino, ethanone, 1-2-aminophenyl
GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
1-(2-aminophenyl)ethanone
11086
97%
551-93-9
100.0
Brown-Yellow to Yellow
112°C
96% min. (GC)
H2NC6H4COCH3
MFCD00007717
14, 413
Solubility in water: practically insoluble
CC(=O)C1=CC=CC=C1N
135.17
135.17
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 209-002-8
Productidentificatie
  • 2'-Aminoacetophenone
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.