Learn More
2-Amino-6-bromobenzothiazole, 95%, Thermo Scientific Chemicals
109.55 - 487.43
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 15864-32-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H5BrN2S |
Molecular Weight (g/mol) | 229.10 |
MDL-nummer | MFCD00152229 |
InChI Key | VZEBSJIOUMDNLY-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2-amino-6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 6-bromobenzothiazol-2-ylamine, 6-bromo-2-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-bromo, 6-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-bromo benzothiazole, zerenex e/9072304 |
PubChem CID | 85149 |
IUPAC Name | 6-bromo-1,3-benzothiazol-2-amine |
SMILES | NC1=NC2=CC=C(Br)C=C2S1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11986791
|
Thermo Scientific Acros
442290050 |
5 g |
109.55
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11996791
|
Thermo Scientific Acros
442290250 |
25 g |
487.43
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
15864-32-1 | |
229.10 | |
VZEBSJIOUMDNLY-UHFFFAOYSA-N | |
85149 | |
NC1=NC2=CC=C(Br)C=C2S1 |
C7H5BrN2S | |
MFCD00152229 | |
2-amino-6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 6-bromobenzothiazol-2-ylamine, 6-bromo-2-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-bromo, 6-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-bromo benzothiazole, zerenex e/9072304 | |
6-bromo-1,3-benzothiazol-2-amine |
Specificatie
2-Amino-6-bromobenzothiazole | |
94.0 | |
212°C to 214°C | |
Authentic | |
Glass bottle | |
MFCD00152229 | |
VZEBSJIOUMDNLY-UHFFFAOYSA-N | |
6-bromo-1,3-benzothiazol-2-amine | |
85149 | |
95% |
15864-32-1 | |
100.0 | |
White | |
94% min. (HPLC) | |
C7H5BrN2S | |
2-amino-6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 6-bromobenzothiazol-2-ylamine, 6-bromo-2-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-bromo, 6-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-bromo benzothiazole, zerenex e/9072304 | |
NC1=NC2=CC=C(Br)C=C2S1 | |
229.10 | |
229.1 | |
Powder |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
- 2-Amino-6-bromobenzothiazole
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P272-Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.