Learn More
2-Amino-5-nitrophenol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
29.75 - 722.60
Chemische identificatiekenmerken
CAS 121-88-0
Moleculaire formule C6H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 154.13
MDL-nummer MFCD00007692
InChI Key DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-hydroxy-4-nitroaniline, 5-nitro-2-aminophenol, phenol, 2-amino-5-nitro, ursol yellow brown a, rodol yba, 3-nitro-6-aminophenol, 3-hydroxy-4-aminonitrobenzene, 2-amino-5-nitro-phenol, ccris 754, 4-amino-3-hydroxynitrobenzene
PubChem CID 4984721
ChEBI CHEBI:82384
IUPAC Name 2-amino-5-nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)N
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10552294
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
400900250
25 g Glass bottle
29.75
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10340664
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
400900500
50 g Glass bottle
48.94
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10229740
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
400902500
250 g Glass bottle
198.99
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10455085
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
400900010
1 kg Glass bottle
722.60
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
121-88-0
154.13
DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
4984721
2-amino-5-nitrophenol
C6H6N2O3
MFCD00007692
2-hydroxy-4-nitroaniline, 5-nitro-2-aminophenol, phenol, 2-amino-5-nitro, ursol yellow brown a, rodol yba, 3-nitro-6-aminophenol, 3-hydroxy-4-aminonitrobenzene, 2-amino-5-nitro-phenol, ccris 754, 4-amino-3-hydroxynitrobenzene
CHEBI:82384
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)N
Specificatie
2-Amino-5-nitrophenol
121-88-0
100.0
Brown to Brown-Rust
95%
MFCD00007692
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and diethylether
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)N
154.13
CHEBI:82384
95%
95%
94.0
198.0°C to 202.0°C
Authentic
C6H6N2O3
2-hydroxy-4-nitroaniline, 5-nitro-2-aminophenol, phenol, 2-amino-5-nitro, ursol yellow brown a, rodol yba, 3-nitro-6-aminophenol, 3-hydroxy-4-aminonitrobenzene, 2-amino-5-nitro-phenol, ccris 754, 4-amino-3-hydroxynitrobenzene
DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-nitrophenol
4984721
154.13
Crystalline Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye irritation.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If skin irritation or rash occurs: Get medical advice
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 204-503-8
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ6302500
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • 2-Amino-5-nitrophenol
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.