Learn More
2-Amino-3-nitrophenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
39.40 - 131.66
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 603-85-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H6N2O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 154.13 |
MDL-nummer | MFCD00010875 |
InChI Key | KUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | phenol, 2-amino-3-nitro, 2-hydroxy-6-nitroaniline, ccris 2544, unii-a7f97zpu2w, 3-nitro-2-aminophenol, 2-amino-3-nitro-phenol, a7f97zpu2w, 2-amino-3-hydroxynitrobenzene, 1-hydroxy-2-amino-3-nitrobenzene, 2-amino-nitrophenol |
PubChem CID | 4115495 |
IUPAC Name | 2-amino-3-nitrophenol |
SMILES | NC1=C(O)C=CC=C1[N+]([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10250353
|
Thermo Scientific Acros
382040050 |
5 g | Glass bottle |
39.40
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10075932
|
Thermo Scientific Acros
382040250 |
25 g | Glass bottle |
131.66
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
603-85-0 | |
154.13 | |
KUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N | |
4115495 | |
NC1=C(O)C=CC=C1[N+]([O-])=O |
C6H6N2O3 | |
MFCD00010875 | |
phenol, 2-amino-3-nitro, 2-hydroxy-6-nitroaniline, ccris 2544, unii-a7f97zpu2w, 3-nitro-2-aminophenol, 2-amino-3-nitro-phenol, a7f97zpu2w, 2-amino-3-hydroxynitrobenzene, 1-hydroxy-2-amino-3-nitrobenzene, 2-amino-nitrophenol | |
2-amino-3-nitrophenol |
Specificatie
2-Amino-3-nitrophenol | |
97.5 | |
215.0°C | |
Authentic | |
C6H6N2O3 | |
MFCD00010875 | |
Solubility in water: slightly soluble. | |
NC1=C(O)C=CC=C1[N+]([O-])=O | |
154.13 | |
154.12 | |
Powder |
603-85-0 | |
100.0 | |
Red to Brown | |
97.5% min. (HPLC) | |
H2NC6H3(NO2)OH | |
phenol, 2-amino-3-nitro, 2-hydroxy-6-nitroaniline, ccris 2544, unii-a7f97zpu2w, 3-nitro-2-aminophenol, 2-amino-3-nitro-phenol, a7f97zpu2w, 2-amino-3-hydroxynitrobenzene, 1-hydroxy-2-amino-3-nitrobenzene, 2-amino-nitrophenol | |
KUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-3-nitrophenol | |
4115495 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective g
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 210-060-1
- 2-Amino-3-nitrophenol
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.