Learn More
2-Acetylthiophene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
50.15 - 715.56
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 88-15-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H6OS |
Molecular Weight (g/mol) | 126.173 |
MDL-nummer | MFCD00005442 |
InChI Key | WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone |
PubChem CID | 6920 |
IUPAC Name | 1-thiophen-2-ylethanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CS1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11444364
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13062.22 |
100 g |
50.15
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11454364
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13062.36 |
500 g |
173.50
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11464364
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13062.0E |
2500 g |
715.56
2500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
2-Acetylthiophene is used as an intermediate in the manufacturing of drugs like Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozole, Namirotene, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications2-Acetylthiophene is used as an intermediate in the manufacturing of drugs like Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozole, Namirotene, etc.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
It is sensitive to light. Incompatible with oxidizing agents.
Chemische identificatiekenmerken
88-15-3 | |
126.173 | |
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N | |
6920 | |
CC(=O)C1=CC=CS1 |
C6H6OS | |
MFCD00005442 | |
2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone | |
1-thiophen-2-ylethanone |
Specificatie
2-Acetylthiophene | |
10°C to 12°C | |
213°C to 214°C | |
Slightly Sweetish | |
1.566 | |
UN2810 | |
Light sensitive | |
Insoluble in water. | |
CC(=O)C1=CC=CS1 | |
126.173 | |
126.18 |
88-15-3 | |
1.168 | |
91°C (195°F) | |
C6H6OS | |
MFCD00005442 | |
107910 | |
2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone | |
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N | |
1-thiophen-2-ylethanone | |
6920 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H300-H311-H330-H227
Fatal if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Combustible liquid.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC, LIQUIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-804-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OB6300000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- 2-Acetylthiophene
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H331-Giftig bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P311-Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P330-De mond spoelen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 1-(2-thienyl)-ethanone