Learn More
2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
50.85 - 459.29
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 3739-94-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H3Cl2NO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 204.01 |
MDL-nummer | MFCD00006289 |
InChI Key | GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153 |
PubChem CID | 77335 |
IUPAC Name | pyridine-2,6-dicarbonyl chloride |
SMILES | C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10448540
|
Thermo Scientific Acros
162130050 |
5 g | Glass bottle |
50.85
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10615412
|
Thermo Scientific Acros
162130250 |
25 g | Glass bottle |
162.81
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10249643
|
Thermo Scientific Acros
162131000 |
100 g | Glass bottle |
459.29
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
3739-94-4 | |
204.01 | |
GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N | |
77335 | |
C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl |
C7H3Cl2NO2 | |
MFCD00006289 | |
2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153 | |
pyridine-2,6-dicarbonyl chloride |
Specificatie
2, 6-Pyridinedicarboxylic acid chloride | |
96.0 | |
57.0°C to 61.0°C | |
284.0°C | |
97% | |
(C5H3N)(COCl)2 | |
22, 155 | |
GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N | |
pyridine-2,6-dicarbonyl chloride | |
77335 | |
97% |
3739-94-4 | |
100.0 | |
White to Brown | |
Authentic | |
C7H3Cl2NO2 | |
MFCD00006289 | |
2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153 | |
C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl | |
204.01 | |
204.01 | |
Crystalline Powder, Crystals or Chunks |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 223-125-4
- 2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.