Learn More
2',6'-Dihydroxyacetophenone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
58.49 - 229.14
Chemische identificatiekenmerken
CAS 699-83-2
Moleculaire formule C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00002270
InChI Key YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2',6'-dihydroxyacetophenone, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethanone, 2,6-dihydroxyacetophenone, 2-acetylresorcinol, resorcinol, 2-acetyl, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethan-1-one, 2,6-dihydroxy acetophenone, gamma-resacetophenone, ethanone, 1-2,6-dihydroxyphenyl, unii-88bo51g3y2
PubChem CID 69687
IUPAC Name 1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10764411
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
114820100
10 g Glass bottle
58.49
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10264520
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
114820500
50 g Glass bottle
229.14
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
699-83-2
152.15
YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
69687
CC(=O)C1=C(C=CC=C1O)O
C8H8O3
MFCD00002270
2',6'-dihydroxyacetophenone, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethanone, 2,6-dihydroxyacetophenone, 2-acetylresorcinol, resorcinol, 2-acetyl, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethan-1-one, 2,6-dihydroxy acetophenone, gamma-resacetophenone, ethanone, 1-2,6-dihydroxyphenyl, unii-88bo51g3y2
1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanone
Specificatie
2', 6'-Dihydroxyacetophenone
699-83-2
100.0
Beige-Yellow
99%
(HO)2C6H3COCH3
2',6'-dihydroxyacetophenone, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethanone, 2,6-dihydroxyacetophenone, 2-acetylresorcinol, resorcinol, 2-acetyl, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethan-1-one, 2,6-dihydroxy acetophenone, gamma-resacetophenone, ethanone, 1-2,6-dihydroxyphenyl, unii-88bo51g3y2
YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanone
69687
99%
99%
98.5
156.0°C to 159.0°C
Authentic
C8H8O3
MFCD00002270
Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,pyridine and dmf
CC(=O)C1=C(C=CC=C1O)O
152.15
152.15
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 211-833-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • 2',6'-Dihydroxyacetophenone
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.