Learn More
2,6-Dichloropyrazine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
23.92 - 223.11
Chemische identificatiekenmerken
CAS 4774-14-5
Moleculaire formule C4H2Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 148.98
InChI Key LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
PubChem CID 78504
IUPAC Name 2,6-dichloropyrazine
SMILES C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10772081
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
232540010
1 g Glass bottle
23.92
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10348320
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
232540050
5 g Glass bottle
72.86
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10056193
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
232540250
25 g Glass bottle
223.11
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4774-14-5
148.98
pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
2,6-dichloropyrazine
C4H2Cl2N2
LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
78504
C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Specificatie
2, 6-Dichloropyrazine
99.0
53.0°C to 56.0°C
>110°C
99% min. (GC)
23, III, 903
LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloropyrazine
78504
99+%
4774-14-5
100.0
White to Beige
Authentic
C4H2Cl2N2
pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
148.98
148.98
Crystalline Powder or Crystals
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 225-316-8