Learn More
2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
160.80 - 594.96
Chemische identificatiekenmerken
CAS 537-45-1
Moleculaire formule C6H2Br2ClNO
Molecular Weight (g/mol) 299.34
InChI Key JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2,6-dibromoquinone-4-chloroimide, 2,6-dibromo-4-chloroimino cyclohexa-2,5-dienone, bqc reagent, 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide, 2,6-dibromoquinone chlorimide, 2,6-dibromoquinone chloroimide, 2,6-dibromoquinone chloroimine, n-chloro-2,6-dibromoquinoneimine, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-dibromo-4-chloroimino, 2,6-dibromo-p-benzoquinone-4-chlorimine
PubChem CID 10835
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-chloroiminocyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES C1=C(C(=O)C(=CC1=NCl)Br)Br
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10341391
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
406470050
5 g Glass bottle N/A N/A N/A
11925601
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
406470250
25 g Glass bottle N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
537-45-1
299.34
2,6-dibromoquinone-4-chloroimide, 2,6-dibromo-4-chloroimino cyclohexa-2,5-dienone, bqc reagent, 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide, 2,6-dibromoquinone chlorimide, 2,6-dibromoquinone chloroimide, 2,6-dibromoquinone chloroimine, n-chloro-2,6-dibromoquinoneimine, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-dibromo-4-chloroimino, 2,6-dibromo-p-benzoquinone-4-chlorimine
2,6-dibromo-4-chloroiminocyclohexa-2,5-dien-1-one
C6H2Br2ClNO
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
10835
C1=C(C(=O)C(=CC1=NCl)Br)Br
Specificatie
2, 6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
96.0
76.0°C to 83.0°C
1.8100g/mL
96% min. (Iodometry)
15,3031
2,6-dibromoquinone-4-chloroimide, 2,6-dibromo-4-chloroimino cyclohexa-2,5-dienone, bqc reagent, 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide, 2,6-dibromoquinone chlorimide, 2,6-dibromoquinone chloroimide, 2,6-dibromoquinone chloroimine, n-chloro-2,6-dibromoquinoneimine, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-dibromo-4-chloroimino, 2,6-dibromo-p-benzoquinone-4-chlorimine
C1=C(C(=O)C(=CC1=NCl)Br)Br
299.34
299.34
Powder or Fine Crystalline Needles
537-45-1
100.0
Yellow to Ochre
Authentic
C6H2Br2ClNO
1.81
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
2,6-dibromo-4-chloroiminocyclohexa-2,5-dien-1-one
10835
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Heating may cause a fire.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/e
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-667-1
Recommended Storage : Product may discolor to orange-brown on storage
Productidentificatie
  • 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Zelfontledende stoffen en mengsels Type C & D
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H242-Brandgevaar bij verwarming.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.