Learn More
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
53.77 - 576.87
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1656-44-6
Moleculaire formule C6H3ClN2O6S
Molecular Weight (g/mol) 266.608
MDL-nummer MFCD00007431
InChI Key SSFSNKZUKDBPIT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2,4-dinitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulfonylchloride, 2,4-dinitrophenylsulfonyl chloride, zlchem 879, acmc-20a62d, ksc178i6f, 2,4-dinitrobenzene sulfochloride
PubChem CID 74255
IUPAC Name 2,4-dinitrobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11406226
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23035.06
5 g
53.77
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11416226
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23035.14
25 g
172.46
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11426226
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23035.22
100 g
576.87
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride was used to protect primary amines. It was used as starting reagent in the synthesis of tert-butyl 2-[(2,4-dinitrophenyl) sulfonyl]amino acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride was used to protect primary amines. It was used as starting reagent in the synthesis of tert-butyl 2-[(2,4-dinitrophenyl) sulfonyl]amino acetate.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from oxidizing agents, bases.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1656-44-6
266.608
SSFSNKZUKDBPIT-UHFFFAOYSA-N
74255
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
C6H3ClN2O6S
MFCD00007431
2,4-dinitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulfonylchloride, 2,4-dinitrophenylsulfonyl chloride, zlchem 879, acmc-20a62d, ksc178i6f, 2,4-dinitrobenzene sulfochloride
2,4-dinitrobenzenesulfonyl chloride
Specificatie
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride
100°C to 104°C
MFCD00007431
Moisture sensitive
Reacts with water.
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
266.608
266.62
1656-44-6
C6H3ClN2O6S
UN3096
2,4-dinitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulfonylchloride, 2,4-dinitrophenylsulfonyl chloride, zlchem 879, acmc-20a62d, ksc178i6f, 2,4-dinitrobenzene sulfochloride
SSFSNKZUKDBPIT-UHFFFAOYSA-N
2,4-dinitrobenzenesulfonyl chloride
74255
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 216-749-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
Productidentificatie
  • 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride