Learn More
2,4-Dichloroquinazoline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
41.21 - 154.77
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 607-68-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H4Cl2N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 199.03 |
MDL-nummer | MFCD00091950 |
InChI Key | TUQSVSYUEBNNKQ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro, dichloroquinazoline, 2,4-dichlorchinazolin, pubchem9668, 2,4-dichloroquinazol, 2,4dichloroquinazoline, acmc-209mlw, 2,4-dichloroquinazoline;, 2, 4-dichloro-quinazoline |
PubChem CID | 252886 |
IUPAC Name | 2,4-dichloroquinazoline |
SMILES | ClC1=NC(Cl)=C2C=CC=CC2=N1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15537529
|
Thermo Scientific Acros
460730050 |
5 g |
41.21
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15547529
|
Thermo Scientific Acros
460730250 |
25 g |
154.77
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
607-68-1 | |
199.03 | |
TUQSVSYUEBNNKQ-UHFFFAOYSA-N | |
252886 | |
ClC1=NC(Cl)=C2C=CC=CC2=N1 |
C8H4Cl2N2 | |
MFCD00091950 | |
2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro, dichloroquinazoline, 2,4-dichlorchinazolin, pubchem9668, 2,4-dichloroquinazol, 2,4dichloroquinazoline, acmc-209mlw, 2,4-dichloroquinazoline;, 2, 4-dichloro-quinazoline | |
2,4-dichloroquinazoline |
Specificatie
2,4-Dichloroquinazoline | |
115.0°C to 121.0°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00091950 | |
TUQSVSYUEBNNKQ-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dichloroquinazoline | |
252886 | |
98% |
607-68-1 | |
Authentic | |
C8H4Cl2N2 | |
2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro, dichloroquinazoline, 2,4-dichlorchinazolin, pubchem9668, 2,4-dichloroquinazol, 2,4dichloroquinazoline, acmc-209mlw, 2,4-dichloroquinazoline;, 2, 4-dichloro-quinazoline | |
ClC1=NC(Cl)=C2C=CC=CC2=N1 | |
199.03 | |
199.04 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
- 2,4-Dichloroquinazoline, 98%