Learn More
2,4,5-Trimethylphenol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
99.09 - 347.73
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 496-78-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H12O |
Molecular Weight (g/mol) | 136.194 |
MDL-nummer | MFCD00020050 |
InChI Key | VXSCPERJHPWROZ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | pseudocumenol, phenol, 2,4,5-trimethyl, 5-hydroxypseudocumene, 1-hydroxy-2,4,5-trimethylbenzene, unii-3pca9e425c, acmc-1bmse, 4-06-00-03247 beilstein handbook reference |
PubChem CID | 10335 |
IUPAC Name | 2,4,5-trimethylphenol |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1C)O)C |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11375449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50427.MD |
250 mg |
99.09
250 mg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11385449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50427.03 |
1 g |
347.73
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
496-78-6 | |
136.194 | |
VXSCPERJHPWROZ-UHFFFAOYSA-N | |
10335 | |
CC1=CC(=C(C=C1C)O)C |
C9H12O | |
MFCD00020050 | |
pseudocumenol, phenol, 2,4,5-trimethyl, 5-hydroxypseudocumene, 1-hydroxy-2,4,5-trimethylbenzene, unii-3pca9e425c, acmc-1bmse, 4-06-00-03247 beilstein handbook reference | |
2,4,5-trimethylphenol |
Specificatie
2,4,5-Trimethylphenol | |
72°C | |
Phenol-like | |
MFCD00020050 | |
pseudocumenol, phenol, 2,4,5-trimethyl, 5-hydroxypseudocumene, 1-hydroxy-2,4,5-trimethylbenzene, unii-3pca9e425c, acmc-1bmse, 4-06-00-03247 beilstein handbook reference | |
CC1=CC(=C(C=C1C)O)C | |
136.194 | |
136.2 |
496-78-6 | |
232°C | |
C9H12O | |
UN2430 | |
VXSCPERJHPWROZ-UHFFFAOYSA-N | |
2,4,5-trimethylphenol | |
10335 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 207-832-5
missing translation for 'rtecsNumber' : SN2815000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- 2,4,5-Trimethylphenol
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1C
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 2,4,5-Trimethylphenol