Learn More
2,4,5-Trichloropyrimidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
19.19 - 157.79
Chemische identificatiekenmerken
CAS 5750-76-5
Moleculaire formule C4HCl3N2
Molecular Weight (g/mol) 183.42
InChI Key GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2,5,6-trichloropyrimidine, 2,4,5-trichloro-pyrimidine, trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorpyrimidin, pubchem5302, zlchem 1349, pyrimidine, trichloro, acmc-209lys, 2,5-trichloropyrimidine
PubChem CID 237259
IUPAC Name 2,4,5-trichloropyrimidine
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15585116
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
443990010
1 g N/A N/A N/A
15595116
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
443990050
5 g N/A N/A N/A
15505126
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
443990250
25 g
157.79
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5750-76-5
183.42
2,5,6-trichloropyrimidine, 2,4,5-trichloro-pyrimidine, trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorpyrimidin, pubchem5302, zlchem 1349, pyrimidine, trichloro, acmc-209lys, 2,5-trichloropyrimidine
2,4,5-trichloropyrimidine
C4HCl3N2
GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
237259
C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Cl
Specificatie
2,4,5-Trichloropyrimidine
>110°C
97.5% min. (GC)
C4HCl3N2
GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
2,4,5-trichloropyrimidine
237259
98%
5750-76-5
Authentic
Glass Bottle
2,5,6-trichloropyrimidine, 2,4,5-trichloro-pyrimidine, trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorpyrimidin, pubchem5302, zlchem 1349, pyrimidine, trichloro, acmc-209lys, 2,5-trichloropyrimidine
C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Cl
183.42
183.42
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
  • 2,4,5-Trichloropyrimidine, 98%
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.