Learn More
2,3-Diaminophenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
74.97 - 246.23
Chemische identificatiekenmerken
CAS 59649-56-8
Moleculaire formule C6H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 124.14
MDL-nummer MFCD00075199
InChI Key PCAXITAPTVOLGL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem diaminophenol, phenol, 2,3-diamino, phenol, diamino, zlchem 936, 2,3-diamino-phenol, pubchem2129, acmc-209mex, 2,3-bis azanyl phenol, 2,3-diaminophenol, 3-hydroxy-o-phenylenediamine
PubChem CID 579937
IUPAC Name 2,3-diaminophenol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)N)N
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10401114
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
425680010
1 g Glass bottle
74.97
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10684755
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
425680050
5 g Glass bottle
246.23
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
59649-56-8
124.14
PCAXITAPTVOLGL-UHFFFAOYSA-N
579937
C1=CC(=C(C(=C1)O)N)N
C6H8N2O
MFCD00075199
diaminophenol, phenol, 2,3-diamino, phenol, diamino, zlchem 936, 2,3-diamino-phenol, pubchem2129, acmc-209mex, 2,3-bis azanyl phenol, 2,3-diaminophenol, 3-hydroxy-o-phenylenediamine
2,3-diaminophenol
Specificatie
2, 3-Diaminophenol
96.0
161°C to 165°C
Authentic
C6H8N2O
MFCD00075199
Solubility in water: not soluble
C1=CC(=C(C(=C1)O)N)N
124.14
124.14
Crystalline Powder, Crystals or Granules
59649-56-8
100.0
White
96% min. (HPLC)
(NH2)2C6H3OH
diaminophenol, phenol, 2,3-diamino, phenol, diamino, zlchem 936, 2,3-diamino-phenol, pubchem2129, acmc-209mex, 2,3-bis azanyl phenol, 2,3-diaminophenol, 3-hydroxy-o-phenylenediamine
PCAXITAPTVOLGL-UHFFFAOYSA-N
2,3-diaminophenol
579937
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
  • 2,3-Diaminophenol
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.