Learn More
2,2'-Thenil, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
38.39 - 129.65
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7333-07-5
Moleculaire formule C10H6O2S2
Molecular Weight (g/mol) 222.29
MDL-nummer MFCD00173678
InChI Key UNWKVSDABPCZMK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2,2'-thenil, 1,2-di thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, bis thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, ethanedione, di-2-thienyl, 1,2-di 2-thienyl-1,2-ethanedione, 1,2-di 2-thienyl ethane-1,2-dione, 1,2-di-thiophen-2-yl-ethane-1,2-dione, 5-alpha-thenil, dithienylethanedione, 2,2'-bithenoyl
PubChem CID 275005
IUPAC Name 1,2-dithiophen-2-ylethane-1,2-dione
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CS2
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10278163
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
393630010
1 g Glass bottle
38.39
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10606254
Bekijk documenten
Thermo Scientific
393630050
5 g Glass bottle
129.65
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7333-07-5
222.29
UNWKVSDABPCZMK-UHFFFAOYSA-N
275005
C1=CSC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CS2
C10H6O2S2
MFCD00173678
2,2'-thenil, 1,2-di thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, bis thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, ethanedione, di-2-thienyl, 1,2-di 2-thienyl-1,2-ethanedione, 1,2-di 2-thienyl ethane-1,2-dione, 1,2-di-thiophen-2-yl-ethane-1,2-dione, 5-alpha-thenil, dithienylethanedione, 2,2'-bithenoyl
1,2-dithiophen-2-ylethane-1,2-dione
Specificatie
2,2′-Thenil
98.0
81°C to 84°C
Authentic
C10H6O2S2
2,2'-thenil, 1,2-di thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, bis thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, ethanedione, di-2-thienyl, 1,2-di 2-thienyl-1,2-ethanedione, 1,2-di 2-thienyl ethane-1,2-dione, 1,2-di-thiophen-2-yl-ethane-1,2-dione, 5-alpha-thenil, dithienylethanedione, 2,2'-bithenoyl
C1=CSC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CS2
222.29
222.29
Powder
7333-07-5
100.0
Yellow
98% min. (GC)
MFCD00173678
UNWKVSDABPCZMK-UHFFFAOYSA-N
1,2-dithiophen-2-ylethane-1,2-dione
275005
98+%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
  • 2,2'-Thenil
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.