Learn More
2,2'-Dithiodipyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
70.05 - 820.08
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 2127-03-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C10H8N2S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 220.32 |
MDL-nummer | MFCD00006287 |
InChI Key | HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2, 2';-Dipyridyl disulfide |
PubChem CID | 129317592 |
IUPAC Name | 9-[(3aS,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-3H-purin-6-one |
SMILES | S(SC1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10092010
|
Thermo Scientific Acros
162230050 |
5 g | Glass bottle |
70.05
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10524101
|
Thermo Scientific Acros
162230250 |
25 g | Glass bottle |
249.24
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10781994
|
Thermo Scientific Acros
162231000 |
100 g | Glass bottle |
820.08
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
2127-03-9 | |
220.32 | |
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N | |
129317592 | |
S(SC1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1 |
C10H8N2S2 | |
MFCD00006287 | |
2, 2';-Dipyridyl disulfide | |
9-[(3aS,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-3H-purin-6-one |
Specificatie
2,2′-Dithiodipyridine | |
2127-03-9 | |
97.5 | |
Liquid | |
C10H8N2S2 | |
MFCD00006287 | |
06,246; 13,156 | |
2, 2';-Dipyridyl disulfide | |
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N | |
9-[(3aS,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-3H-purin-6-one | |
129317592 | |
98% | |
(5% soln. in methanol) clear |
56°C to 60°C | |
Colorless to Tan | |
100.0 | |
97.5% min. (GC) | |
(C5H4N)S-S(C5H4N) | |
21, 45 | |
210°C | |
Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol,acetone,toluene and,isopropanol,practically insoluble in heptane and cyclohexane | |
S(SC1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1 | |
220.32 | |
220.32 | |
Authentic |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 218-343-1
- 2,2'-Dithiodipyridine
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.