Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
34.97 - 96.28
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 22195-47-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H13NO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 131.18 |
MDL-nummer | MFCD01321384 |
InChI Key | HXOYWCSTHVTLOW-UHFFFAOYNA-N |
Synoniem | 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methylamine, 1-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methylamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanamine, 1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-4-aminomethyl-1,3-dioxolane, 2.2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine |
PubChem CID | 4122349 |
IUPAC Name | (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanamine |
SMILES | CC1(C)OCC(CN)O1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10624755
|
Thermo Scientific Acros
397410010 |
1 g | Glass bottle |
34.97
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10401484
|
Thermo Scientific Acros
397410050 |
5 g | Glass bottle |
96.28
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
22195-47-7 | |
131.18 | |
HXOYWCSTHVTLOW-UHFFFAOYNA-N | |
4122349 | |
CC1(C)OCC(CN)O1 |
C6H13NO2 | |
MFCD01321384 | |
2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methylamine, 1-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methylamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanamine, 1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-4-aminomethyl-1,3-dioxolane, 2.2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine | |
(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanamine |
Specificatie
2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanamine | |
96.0 | |
Colorless to Yellow | |
164°C to 165°C | |
Authentic | |
C6H13NO2 | |
MFCD01321384 | |
2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methylamine, 1-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methylamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanamine, 1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-4-aminomethyl-1,3-dioxolane, 2.2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine | |
CC1(C)OCC(CN)O1 | |
131.18 | |
131.17 | |
Liquid |
22195-47-7 | |
100.0 | |
1.0120g/mL | |
68°C | |
96% min. (GC) | |
1.4370 to 1.4390 (20°C, 589nm) | |
1.012 | |
HXOYWCSTHVTLOW-UHFFFAOYNA-N | |
(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanamine | |
4122349 | |
97% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
- 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1C
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.