Learn More
2,2,4-Trimethylpentane, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis
81.34 - 425.19
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 540-84-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H18 |
Molecular Weight (g/mol) | 114.232 |
MDL-nummer | MFCD00008943 |
InChI Key | NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane |
PubChem CID | 10907 |
ChEBI | CHEBI:62805 |
IUPAC Name | 2,2,4-trimethylpentane |
SMILES | CC(C)CC(C)(C)C |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15684230
|
Honeywell-Chromasolv
34499-1L |
1 L |
81.34
1 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15694230
|
Honeywell-Chromasolv
34499-2.5L |
2.5 L |
162.49
2.50 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15604240
|
Honeywell-Chromasolv
34499-6X1L |
6 x 1 L |
425.19
6 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Chemische identificatiekenmerken
540-84-1 | |
114.232 | |
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N | |
10907 | |
2,2,4-trimethylpentane |
C8H18 | |
MFCD00008943 | |
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane | |
CHEBI:62805 | |
CC(C)CC(C)(C)C |
Specificatie
2,2,4-Trimethylpentane | |
0.692g/mL at 25°C | |
−12°C (10.4°F) | |
C8H18 | |
MFCD00008943 | |
UN1262 | |
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane | |
CC(C)CC(C)(C)C | |
114.232 | |
CHEBI:62805 | |
≥99% (GC) |
540-84-1 | |
0.06 | |
745°F | |
(CH3)2CHCH2C(CH3)3 | |
41 mmHg (21°C) | |
1696876 | |
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,4-trimethylpentane | |
10907 | |
114.23g/mol | |
CHROMASOLV™ |
Veiligheid en behandeling
P210-P261-P273-P301 + P310-P331-P501
missing translation for 'rtecsNumber' : SA3320000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- 2,2,4-Trimethylpentane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.