Learn More
(1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
269.34 - 1002.99
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 68737-65-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H20N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 144.26 |
MDL-nummer | MFCD00671527,MFCD03001702 |
InChI Key | JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-P |
Synoniem | 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane |
PubChem CID | 2733821 |
IUPAC Name | (1R,2R)-1-N,2-N-dimethylcyclohexane-1,2-diamine |
SMILES | C[NH2+][C@@H]1CCCC[C@H]1[NH2+]C |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10511171
|
Thermo Scientific Acros
337830010 |
1 g | Glass bottle |
269.34
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10490364
|
Thermo Scientific Acros
337830050 |
5 g | Glass bottle |
1002.99
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
68737-65-5 | |
144.26 | |
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-P | |
2733821 | |
C[NH2+][C@@H]1CCCC[C@H]1[NH2+]C |
C8H20N2 | |
MFCD00671527,MFCD03001702 | |
1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane | |
(1R,2R)-1-N,2-N-dimethylcyclohexane-1,2-diamine |
Specificatie
(1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine | |
94.0 | |
White to Yellow | |
94% min. (GC) | |
C6H10(NHCH3)2 | |
− 143.00 | |
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-P | |
(1R,2R)-1-N,2-N-dimethylcyclohexane-1,2-diamine | |
2733821 | |
95% |
68737-65-5 | |
100.0 | |
Authentic | |
C8H20N2 | |
MFCD00671527,MFCD03001702 | |
1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane | |
C[NH2+][C@@H]1CCCC[C@H]1[NH2+]C | |
144.26 | |
142.24 | |
Low Melting Solid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes serious eye damage.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
- (1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.