Learn More
1-Propanol, purum, Honeywell
83.16 - 2058.81
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 71-23-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H8O |
Molecular Weight (g/mol) | 60.10 |
MDL-nummer | MFCD00002941 |
InChI Key | BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol |
PubChem CID | 1031 |
ChEBI | CHEBI:28831 |
IUPAC Name | propan-1-ol |
SMILES | CCCO |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15662510
|
Honeywell Research Chemicals
24135-1L |
1 L |
83.16
1 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15672510
|
Honeywell Research Chemicals
24135-2.5L |
2.5 L |
211.55
2.50 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15682510
|
Honeywell Research Chemicals
24135-20KG |
20 kg |
597.22
20 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15652510
|
Honeywell Research Chemicals
24135-160KG |
160 kg |
2058.81
160 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
71-23-8 | |
60.10 | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
1031 | |
propan-1-ol |
C3H8O | |
MFCD00002941 | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
CHEBI:28831 | |
CCCO |
Specificatie
1-Propanol | |
0.804g/mL at 25°C | |
22°C (71.6°F) | |
C3H8O | |
MFCD00002941 | |
1274 | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
CCCO | |
60.10 | |
CHEBI:28831 | |
≥99% (GC) |
71-23-8 | |
0.137 | |
700°F | |
CH3CH2CH2OH | |
10mmHg (147°C), 14.9mmHg (20°C) | |
1098242 | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
propan-1-ol | |
1031 | |
60.1g/mol | |
purum |
Veiligheid en behandeling
P210-P261-P280-P305 + P351 + P338
H225-H318-H336
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-746-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UH8225000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- 1-Propanol
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: n-propanol