Learn More
1-Octane Sulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical™
C8H17NaO3S, CAS Number-5324-84-5, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, ipc-alks-8, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonic acid sodium salt, octyl sodium sulfonate, sodium octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, sodium 1-octanesulfonate, unii-j46ez5jyb3, 100g, White
25.40 - 510.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 5324-84-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H17NaO3S |
Molecular Weight (g/mol) | 216.27 |
MDL-nummer | MFCD00007544 |
InChI Key | HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8 |
PubChem CID | 23669624 |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10450364
|
Fisher Chemical
O/0028/44 |
5 g | Glass Jar |
25.40
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10151910
|
Fisher Chemical
O/0028/46 |
25 g | Plastic powder jar |
178.88
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10498790
|
Fisher Chemical
O/0028/48 |
100 g | Plastic powder jar |
510.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
C8H17NaO3S, CAS Number-5324-84-5, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, ipc-alks-8, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonic acid sodium salt, octyl sodium sulfonate, sodium octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, sodium 1-octanesulfonate, unii-j46ez5jyb3, 100g, White
Chemische identificatiekenmerken
5324-84-5 | |
216.27 | |
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M | |
23669624 |
C8H17NaO3S | |
MFCD00007544 | |
sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8 | |
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O |
Specificatie
300°C | |
White | |
Powder/Solid | |
MFCD00007544 | |
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M | |
sodium octane-1-sulfonate | |
23669624 |
5324-84-5 | |
5.5 to 7.5 | |
C8H17NaO3S | |
sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8 | |
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O | |
216.27 | |
216.28g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.