Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinone, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Reagent Grade, 99%
60.30 - 1199.74
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 872-50-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C5H9NO |
Molecular Weight (g/mol) | 99.133 |
MDL-nummer | MFCD00003193 |
InChI Key | SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl |
PubChem CID | 13387 |
ChEBI | CHEBI:7307 |
IUPAC Name | 1-methylpyrrolidin-2-one |
SMILES | CN1CCCC1=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15607970
|
Honeywell Research Chemicals
M79603-1L |
1 L | Glass Bottle |
60.30
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15647970
|
Honeywell Research Chemicals
M79603-6X1L |
6 x 1 L | Glass Bottle |
395.30
6 stuks |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15637970
|
Honeywell Research Chemicals
M79603-4X4L |
4 x 4 L | Glass Bottle |
1199.74
4 stuks |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15697960
|
Honeywell Research Chemicals
M79603-18L-CS |
18 L | Stainless Steel Can | N/A | N/A | N/A | |||
15627970
|
Honeywell Research Chemicals
M79603-25L |
25 L | Stainless Steel Can | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
- ≥95% for general laboratory use.
Chemische identificatiekenmerken
872-50-4 | |
99.133 | |
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N | |
13387 | |
1-methylpyrrolidin-2-one |
C5H9NO | |
MFCD00003193 | |
1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl | |
CHEBI:7307 | |
CN1CCCC1=O |
Specificatie
1-Methyl-2-pyrrolidinone | |
-24°C | |
Colorless | |
204°C (1013 hPa) | |
91°C (195.8°F) | |
Amine-like | |
C5H9NO | |
0.99mmHg (40°C), 0.29mmHg (20°C) | |
1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl | |
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N | |
1-methylpyrrolidin-2-one | |
13387 | |
99.13g/mol |
8.5 to 10 (at 100.00g/L 20°C) | |
872-50-4 | |
1.028g/mL at 25°C | |
0.095 | |
518°F | |
Liquid | |
MFCD00003193 | |
106420 | |
Fully miscible in water | |
CN1CCCC1=O | |
99.133 | |
CHEBI:7307 | |
0.99 |
Veiligheid en behandeling
P201-P280-P305 + P351 + P338-P308 + P313
missing translation for 'rtecsNumber' : 212-828-1
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: N-Methyl-2-pyrrolidone