Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.5%, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals
44.82 - 281.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS 872-50-4
Moleculaire formule C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.133
MDL-nummer MFCD00003193
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC Name 1-methylpyrrolidin-2-one
SMILES CN1CCCC1=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10478172
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
368451000
100 mL Glass Bottle
44.82
100 ml
10384312
Bekijk documenten
Thermo Scientific
368450010
1 L Glass Bottle
142.71
1 liter
10784753
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
368450025
2.5 L Glass Bottle
281.40
2.50 liter
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
For HPLC
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
872-50-4
99.133
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
13387
1-methylpyrrolidin-2-one
C5H9NO
MFCD00003193
1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
CHEBI:7307
CN1CCCC1=O
Specificatie
1-Methyl-2-pyrrolidinone
0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 450nm, 0.1 max. at 320nm, 0.5 max. at 300nm, 1 max. at 285nm
99.4
1.0300g/mL
91°C
1.4690 to 1.4710
1.03
MFCD00003193
21, 237
01,696; 02,281; 09,316; 11,346
1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
1-methylpyrrolidin-2-one
13387
99.13
HPLC
-24.0°C
872-50-4
100.0
202.0°C
Liquid
99.5%
C5H9NO
1.67 mPa.s (20°C)
0.05% max. (K.F.)
15, 6190
Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
CN1CCCC1=O
99.133
CHEBI:7307
99.5%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
May damage the unborn child.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
Productidentificatie
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.