Learn More
1-Ethylcyclohexanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
70.95 - 230.15
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1940-18-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H16O |
Molecular Weight (g/mol) | 128.22 |
MDL-nummer | MFCD00021402 |
InChI Key | BUCJHJXFXUZJHL-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 1-ethylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethyl, unii-1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1, 1-ethyl-1-cyclohexanol, 1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1 german, ethylcyclohexanol, cyclohexanol, ethyl, 1-ethyl-cyclohexan-1-ol |
PubChem CID | 16021 |
IUPAC Name | 1-ethylcyclohexan-1-ol |
SMILES | CCC1(O)CCCCC1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15279856
|
Thermo Scientific Acros
453350050 |
5 mL |
70.95
5 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15289856
|
Thermo Scientific Acros
453350250 |
25 mL |
230.15
25 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1940-18-7 | |
128.22 | |
BUCJHJXFXUZJHL-UHFFFAOYSA-N | |
16021 | |
CCC1(O)CCCCC1 |
C8H16O | |
MFCD00021402 | |
1-ethylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethyl, unii-1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1, 1-ethyl-1-cyclohexanol, 1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1 german, ethylcyclohexanol, cyclohexanol, ethyl, 1-ethyl-cyclohexan-1-ol | |
1-ethylcyclohexan-1-ol |
Specificatie
1-Ethylcyclohexanol | |
0.9190g/mL | |
68°C | |
C8H16O | |
0.919 | |
BUCJHJXFXUZJHL-UHFFFAOYSA-N | |
1-ethylcyclohexan-1-ol | |
16021 | |
97% |
1940-18-7 | |
166.0°C | |
96% min. (GC) | |
MFCD00021402 | |
1-ethylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethyl, unii-1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1, 1-ethyl-1-cyclohexanol, 1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1 german, ethylcyclohexanol, cyclohexanol, ethyl, 1-ethyl-cyclohexan-1-ol | |
CCC1(O)CCCCC1 | |
128.22 | |
128.22 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- 1-Ethylcyclohexanol, 97%
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.