Learn More
(+)-1-Deoxymannojirimycin hydrochloride, Thermo Scientific Chemicals
Selective inhibitor of a-mannosidase
162.81 - 352.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 73465-43-7
Moleculaire formule C6H14ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 199.631
MDL-nummer MFCD00083611
InChI Key ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N
Synoniem DMJ; 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol hydrochloride
PubChem CID 11390018
IUPAC Name (2R,3R,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol;hydrochloride
SMILES C1C(C(C(C(N1)CO)O)O)O.Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15453889
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61277.#0
5 mg
162.81
5 mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15463889
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61277.MA
10 mg
240.20
10 mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15473889
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61277.MB
25 mg N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Selective inhibitor of a-mannosidase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
73465-43-7
199.631
ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N
11390018
C1C(C(C(C(N1)CO)O)O)O.Cl
C6H14ClNO4
MFCD00083611
DMJ; 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol hydrochloride
(2R,3R,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol;hydrochloride
Specificatie
(+)-1-Deoxymannojirimycin hydrochloride
Powder
White
MFCD00083611
ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N
(2R,3R,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol;hydrochloride
11390018
(+)-1-Deoxymannojirimycin Hydrochloride
73465-43-7
C6H14ClNO4
DMJ; 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol hydrochloride
C1C(C(C(C(N1)CO)O)O)O.Cl
199.631
199.6
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C