Learn More
1-(Bromomethyl)adamantane, 97%, Thermo Scientific™
37.97 - 168.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 14651-42-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C11H17Br |
Molecular Weight (g/mol) | 229.161 |
InChI Key | RLRBYCAVZBQANU-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 1-bromomethyl adamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromomethyl, adamantanylbromomethane, 1-bromomethyl tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, 3r,5s,7s-1-bromomethyl adamantane, pubchem21524, 1-adamantylmethylbromide, 1-bromoethyl adamantane, 1-adamantyl methyl bromide, 1s,3r,5s,7s-1-bromomethyl adamantane |
PubChem CID | 1416304 |
IUPAC Name | 1-(bromomethyl)adamantane |
SMILES | C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CBr |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10509852
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB13836DA |
1 g | Amber Glass Bottle | N/A | N/A | N/A | |||
10396494
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB13836DE |
5 g | Amber Glass Bottle | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
14651-42-4 | |
229.161 | |
1-bromomethyl adamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromomethyl, adamantanylbromomethane, 1-bromomethyl tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, 3r,5s,7s-1-bromomethyl adamantane, pubchem21524, 1-adamantylmethylbromide, 1-bromoethyl adamantane, 1-adamantyl methyl bromide, 1s,3r,5s,7s-1-bromomethyl adamantane | |
1-(bromomethyl)adamantane |
C11H17Br | |
RLRBYCAVZBQANU-UHFFFAOYSA-N | |
1416304 | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CBr |
Specificatie
1-(Bromomethyl)adamantane | |
97% | |
1-bromomethyl adamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromomethyl, adamantanylbromomethane, 1-bromomethyl tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, 3r,5s,7s-1-bromomethyl adamantane, pubchem21524, 1-adamantylmethylbromide, 1-bromoethyl adamantane, 1-adamantyl methyl bromide, 1s,3r,5s,7s-1-bromomethyl adamantane | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CBr | |
229.161 | |
229.16 |
14651-42-4 | |
C11H17Br | |
RLRBYCAVZBQANU-UHFFFAOYSA-N | |
1-(bromomethyl)adamantane | |
1416304 | |
97% |