Learn More
1-Bromo-4-fluoronaphthalene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
18.09 - 203.01
Chemische identificatiekenmerken
CAS 341-41-3
Moleculaire formule C10H6BrF
Molecular Weight (g/mol) 225.06
MDL-nummer MFCD00051473
InChI Key VAUJZKBFENPOCH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 4-bromo-1-fluoronaphthalene, 1-fluoro-4-bromonaphthalene, naphthalene, 1-bromo-4-fluoro, acmc-1cnye, 1-bromo 4-fluoronaphthalene, 1-bromo-4-fluoro naphthalene, 1-bromo-4-fluoro-naphthalene, ksc493c4t, 1-bromo-4-fluoronaphthalene
PubChem CID 67647
IUPAC Name 1-bromo-4-fluoronaphthalene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Br)F
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11444190
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16934.03
1 g
18.09
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11448766
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16934.06
5 g
60.60
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11458766
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16934.14
25 g
203.01
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
341-41-3
225.06
VAUJZKBFENPOCH-UHFFFAOYSA-N
67647
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Br)F
C10H6BrF
MFCD00051473
4-bromo-1-fluoronaphthalene, 1-fluoro-4-bromonaphthalene, naphthalene, 1-bromo-4-fluoro, acmc-1cnye, 1-bromo 4-fluoronaphthalene, 1-bromo-4-fluoro naphthalene, 1-bromo-4-fluoro-naphthalene, ksc493c4t, 1-bromo-4-fluoronaphthalene
1-bromo-4-fluoronaphthalene
Specificatie
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
33°C to 37°C
C10H6BrF
2085804
VAUJZKBFENPOCH-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-fluoronaphthalene
67647
98%
341-41-3
>110°C (230°F)
MFCD00051473
4-bromo-1-fluoronaphthalene, 1-fluoro-4-bromonaphthalene, naphthalene, 1-bromo-4-fluoro, acmc-1cnye, 1-bromo 4-fluoronaphthalene, 1-bromo-4-fluoro naphthalene, 1-bromo-4-fluoro-naphthalene, ksc493c4t, 1-bromo-4-fluoronaphthalene
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Br)F
225.06
225.06
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-434-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures