Learn More
1-Bromo-3-phenylpropane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
41.71 - 527.63
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 637-59-2 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H11Br |
Molecular Weight (g/mol) | 199.09 |
MDL-nummer | MFCD00000257 |
InChI Key | XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl |
PubChem CID | 12503 |
IUPAC Name | 3-bromopropylbenzene |
SMILES | BrCCCC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11477956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14050.22 |
100 g |
41.71
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11487956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14050.36 |
500 g |
139.02
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11497956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14050.0E |
2500 g |
527.63
2500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
1-Bromo-3-phenylpropane is used in the synthesis of MraY natural inhibitors as antibacterial agents. Also used in the preparation of quinolinone derivatives as potent and selective MAO-B inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications1-Bromo-3-phenylpropane is used in the synthesis of MraY natural inhibitors as antibacterial agents. Also used in the preparation of quinolinone derivatives as potent and selective MAO-B inhibitors.
Solubility
Soluble in water (partly). Soluble in chloroform and methanol.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed containers. Store away from oxidizing agent.
Chemische identificatiekenmerken
637-59-2 | |
199.09 | |
XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N | |
12503 | |
BrCCCC1=CC=CC=C1 |
C9H11Br | |
MFCD00000257 | |
3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl | |
3-bromopropylbenzene |
Specificatie
1-Bromo-3-phenylpropane | |
1.308 | |
101°C (213°F) | |
1.546 | |
2205527 | |
Soluble in water (partly). Soluble in chloroform and methanol. | |
BrCCCC1=CC=CC=C1 | |
199.09 | |
199.09 |
637-59-2 | |
219°C to 220°C | |
C9H11Br | |
MFCD00000257 | |
3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl | |
XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromopropylbenzene | |
12503 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 211-294-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- 1-Bromo-3-phenylpropane
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 1-Bromo-3-phenylpropane