Learn More
1-Bromo-2-nitrobenzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
31.96 - 154.77
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 577-19-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H4BrNO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 202.01 |
MDL-nummer | MFCD00007045 |
InChI Key | ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro |
PubChem CID | 11341 |
IUPAC Name | 1-bromo-2-nitrobenzene |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10096293
|
Thermo Scientific Acros
150350050 |
5 g |
31.96
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10417930
|
Thermo Scientific Acros
150350250 |
25 g |
57.39
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10081800
|
Thermo Scientific Acros
150351000 |
100 g |
154.77
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
577-19-5 | |
202.01 | |
ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N | |
11341 | |
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br |
C6H4BrNO2 | |
MFCD00007045 | |
2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro | |
1-bromo-2-nitrobenzene |
Specificatie
1-Bromo-2-nitrobenzene | |
577-19-5 | |
100.0 | |
261.0°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H4BrNO2 | |
MFCD00007045 | |
2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro | |
ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-2-nitrobenzene | |
11341 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
40.0°C to 43.0°C | |
>110°C | |
Glass bottle | |
BrC6H4NO2 | |
05, I, 247 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether | |
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br | |
202.01 | |
202.01 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
May cause damage to organs through
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physicia
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 209-409-0
missing translation for 'rtecsNumber' : CY9040450
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Bromo-2-nitrobenzene
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H373-Kan schade aan organen.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.