Learn More
1-Benzothiophen-3-ylmethanol, 97%, Thermo Scientific™
93.40 - 361.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 5381-24-8
Moleculaire formule C9H8OS
Molecular Weight (g/mol) 164.22
MDL-nummer MFCD02682007
InChI Key UYGMKSKKGSUAHB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem benzo b thiophen-3-ylmethanol, benzo b thiophene-3-methanol, benzothien-3-ylmethanol, benzo, a thiophene-3-methanol, benzo b thiophen-3-yl methanol, 1-benzothiophen-3-yl methanol, 3-hydroxymethylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-3-ylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl benzo b thiophene
PubChem CID 2776342
SMILES OCC1=CSC2=CC=CC=C12
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10581682
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC12309DA
1 g
93.40
1 gram
10215224
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC12309EA
10 g
361.00
10 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5381-24-8
164.22
UYGMKSKKGSUAHB-UHFFFAOYSA-N
2776342
C9H8OS
MFCD02682007
benzo b thiophen-3-ylmethanol, benzo b thiophene-3-methanol, benzothien-3-ylmethanol, benzo, a thiophene-3-methanol, benzo b thiophen-3-yl methanol, 1-benzothiophen-3-yl methanol, 3-hydroxymethylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-3-ylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl benzo b thiophene
OCC1=CSC2=CC=CC=C12
Specificatie
1-Benzothiophen-3-ylmethanol
96.5
97%
C9H8OS
benzo b thiophen-3-ylmethanol, benzo b thiophene-3-methanol, benzothien-3-ylmethanol, benzo, a thiophene-3-methanol, benzo b thiophen-3-yl methanol, 1-benzothiophen-3-yl methanol, 3-hydroxymethylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-3-ylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl benzo b thiophene
OCC1=CSC2=CC=CC=C12
164.22
164.23
5381-24-8
100.0
Amber glass bottle
MFCD02682007
UYGMKSKKGSUAHB-UHFFFAOYSA-N
1-benzothiophen-3-ylmethanol
2776342
97%